Learn More
Oakton™ EcoTestr™ pH 2+ Pocket pH-Messgerät
Das Oakton™ EcoTestr™ Pocket pH-Messgerät bietet Verbesserungen, um die Messung der Wasserqualität einfacher und schneller zu gestalten.Das Display ist größer mit einem besseren Blickwinkel, verfügt über Anzeigen für die Batterielebensdauer, Bereitschaft und Kalibrierung und zeigt gleichzeitig die Parameter- und Temperaturmesswerte an.
Marke: Oakton™ 35423-01
161.50 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verbesserung von Design und Funktion
- Die erweiterte vierstellige, zweizeilige Anzeige zeigt gleichzeitig pH- und Temperaturmesswerte an
- Der zusätzliche Schlüssel bietet eine einfachere, intuitivere Anwenderoberfläche
- Die verbesserte Kappe dient als Probenbecher und als Stabilisierungsbasis, um das Messgerät aufrecht aufzustellen
- Das IP67-Gehäuse ist wasserfest und schwimmfähig
- Auslaufsicherer Verschluss, kann an der Oberseite des Messgeräts befestigt werden – keine verlorenen Kappen mehr.
- Die Kappe verfügt über eine Fülllinie und ist breiter, sodass das Messgerät für freihändige Messungen aufrecht gehalten werden kann
- One-Touch-Kalibrierung
- Neues Gehäuse, das mit Tragebändern kompatibel ist – verhindert Verlust oder Abfallen
- Wasserfest und schwimmfähig
Spezifikation
Vier 1,5-V-Alkali-Minibatterien A76 | |
0,1 | |
0°bis 50 °C | |
IP67. | |
Automatisch | |
Tester |
0 bis 14 | |
Max. 3 | |
Digital | |
±0,1 pH | |
Vier 1,5-V-Alkali-Minibatterien A76 (im Lieferumfang enthalten) |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.