Learn More
Fisherbrand™ Einfacher, kostengünstiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Der einfache, kostengünstige PTFE-Magnetrührstab arbeitet unter einer Vielzahl von Bedingungen, niedrige Preise von Herstellern mit hohem Produktionsvolumen.
Marke:  Fisherbrand™ 001.2912
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587572
  • 17.25 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Der einfache, kostengünstige PTFE-Magnetrührstab arbeitet unter einer Vielzahl von Bedingungen, niedrige Preise von Herstellern mit hohem Produktionsvolumen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
0.125 Zoll
0,5 in.
3 mm
PTFE
Rührstab
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße, Heizrührer
PTFE
12 mm
10/Pckg.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einfacher, kostengünstiger PTFE-Rührstab > Abmessungen (Durchm. x L): 3 Durchm. X 12 MML