Learn More
Cole Parmer™ Kostengünstiger Zylinder aus Polypropylen, mit Skala
Zylinder aus Polypropylen (PP) sorgen für eine sehr gute chemische Beständigkeit.
Marke: Cole Parmer™ 06137-76
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erfüllt die ISO-Norm 6706.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme zur Messung von Endvolumen.
- Gegossene Graduierungen für Strapazierfähigkeit.
- Die Konstruktion aus Polypropylen sorgt für sehr gute chemische Beständigkeit.
Spezifikation
100 mL | |
ISO 6706 | |
1 ml | |
Rund | |
Messzylinder |
Polypropylen | |
für Inhalt | |
Autoklavierbar | |
Hexagonal |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer™ Kostengünstiger Zylinder aus Polypropylen, mit Skala > 100 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur