Learn More
Jenway™ Wirtschaftliches Flammenphotometer
Wirtschaftliches Flammenphotometer verfügt über eine automatische Gasabschaltung, die die Sicherheit des Bedieners gewährleistet.
Marke:  Jenway™ 83055-02
Artikelnummer. 12461250
  • 5650.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Beschreibung
  • Das Gerät ist mit den Filtern Na+, K+, Li+, Ca+ und Ba+ ausgestattet
Spezifikation
Spezifikation
115 V
50/60 Hz
Economical Flame Photometer
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Wirtschaftliches Flammenphotometer > Leistung: 115 VAC