Learn More
Velp Scientifica™ ECO8 THERMOREAKTOR 115-230V/50-60HZ .
Die Velp Scientifica™ ECO8 Thermoreaktoren für die CSB-Analyse ermöglichen die Vorbereitung von Proben zur Bestimmung metallischer und nichtmetallischer Elemente in organischen und anorganischen Materialien wie Mineralien, Legierungen, Tierfutter, Böden, Sedimenten und organischen Geweben.
Marke:  Velp Scientifica™ F101A0127
Artikelnummer. 15389464
  • 585.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Temperaturbeständig bis zu 160° C
  • COD wird in nur 30 Minuten analysiert
  • Fünf Arbeitstemperaturen wählbar
  • Reagenzglasabdeckung, Heizblockschutz und Sicherheitsthermostat für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Kann 8 Proben in Ø16-mm-Reagenzgläsern und eine Probe in Ø22 mm verarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
COD-Analyse
Temperatureinstellungen von 70, 100, 120, 150 und 160 °C
135 mm
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ ECO8 THERMOREAKTOR 115-230V/50-60HZ . > Länge: 135 mm