Learn More
Fisherbrand™ ECO25 THERMOREAKTOR 115-230V/50-60HZ ECO25 THERMOREAKTOR 115-230V/50-60HZ
Ermöglicht dem Anwender die Bestimmung von Parametern wie CSB, nitrogenen und phosphorylierten Verbindungen. Fisherbrand™ ECO 25 Thermoreaktor für die CSB-Analyse ermöglicht die Vorbereitung von Proben mittels Nassaufschluss zur Bestimmung von metallischen und nichtmetallischen Elementen in organischen und anorganischen Materialien.
Marke:  Fisherbrand™ F101A0125
Artikelnummer. 11751304
  • 708.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • COD wird in nur 30 Minuten analysiert
  • Akustisches Signal und automatische Abschaltung am Ende jedes Zyklus
  • Fünf wählbare Arbeitstemperaturen: (70°, 100°, 120°, 150° und 160 °C)
  • Reagenzglasabdeckung, Heizblockschutz und Sicherheitsthermostat für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Thermoreaktor
70, 100, 120, 150 und 160 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ECO25 THERMOREAKTOR 115-230V/50-60HZ ECO25 THERMOREAKTOR 115-230V/50-60HZ > Produkttyp: Thermoreaktor