Learn More
Sharpsguard™ ECO Cyto 5 Abfallbehälter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,98 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco cyto 5 ist ein idealer Allzweck-Sharps-Behälter für zytotoxische und zytostatische Abfälle. Er bietet maximale Kapazität in minimalem Arbeitsraum.
- Für diesen Behälter sind Sockel und Deckel separat erhältlich und beinhalten ein Saugkissen. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Er wurde entwickelt, um sicher auf die Halterungen unserer POUDS™-Reihe zu passen.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelter Inhalt
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 3,98 l |
Verschlussfarbe | Violett |
Außendurchmesser (metrisch) | 176 mm |
Farbe | Gelb |
Höhe (metrisch) | 285 mm |
Modell | Eco Cyto 5 |
Menge | Je 1 |
Gewicht (metrisch) | 338 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsguard™ ECO Cyto 5 Abfallbehälter >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur