Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
67.65 CHF - 126.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
---|---|
Beschreibung | Seewasserbeständig |
Aufnahmevermögen | Boxen (5) |
Material | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12412600
|
Tenak™
TE11502B |
Boxen (5) |
75.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12412610
|
Tenak™
TE11512B |
Boxen (10) |
99.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12418130
|
Tenak™
TE11522B |
Boxen (15) |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12432600
|
Tenak™
TE11504B |
Boxen (6) |
80.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12438120
|
Tenak™
TE11514B |
Boxen (11) |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12452600
|
Tenak™
TE11506B |
Boxen (7) |
85.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12458120
|
Tenak™
TE11516B |
Boxen (12) |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12472600
|
Tenak™
TE11508B |
Boxen (8) |
90.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12478120
|
Tenak™
TE11518B |
Boxen (13) |
114.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12492590
|
Tenak™
TE11500B |
Boxen (3) |
67.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12492600
|
Tenak™
TE11510B |
Boxen (9) |
95.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12498120
|
Tenak™
TE11520B |
Boxen (14) |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Boxen (5) | |
Tiefkühltruhen |
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
50 mm (Box) |