Learn More
Sharpsguard™ Eco 2.5 Waste Container
GREENER_CHOICE
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
Marke:  Sharpsguard™ DD472OLR
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17764844
  • 15.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sharpsguard™ eco 2,5 ist ein idealer Allzweck-Sammelbehälter für scharfe Gegenstände, der maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf bietet.
  • Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere POUDS™ Tabletts passt.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
Spezifikation
2,21 l
Orange
Je 1
176 mm
166 mm
232 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sharpsguard™ Eco 2.5 Waste Container > Abfallbehälter, Farbe: Orange