Learn More
Bellingham + Stanley™ Digitales Handrefraktometer
Hergestellt mit den besten Materialien und optischen Komponenten nach den höchsten Spezifikationen. Bellingham + Stanley™ Eclipse Handrefraktometer ist ein kostengünstiges, tragbares Gerät zur Bestimmung des Brechungsindex von Flüssigkeiten oder der Konzentration von Lösungen vor Ort.
Marke:  Bellingham + Stanley™ 45-81
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12393529
  • 463.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die professionellen Eclipse Refraktometer sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. So sind auch spezielle Brix-Modelle mit geringem Messvolumen verfügbar, um die Messung von Proben mit weniger als 1 μl zu erleichtern, die von Botanikern und Zoologen zur Messung von Nektar verwendet werden. Alle Geräte werden mit weicher Tragetasche und Gebrauchsanweisung geliefert.
Diese zuverlässigen und robusten Refraktometer sind durch IP65-Bauweise gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet, sodass sie auch unter härtesten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Das große Gehäuse und der Gummigriff ermölgichen eine einfache und komfortable Bedienung des Geräts. Die besonderen Merkmale ermöglichen einfache und zuverlässige Messungen:
  • Einfache Nullpunkteinstellung mit Verriegelung
  • Schattierte Anzeige mit hellem Display für maximale Unterscheidung
  • Hohe Präzision, gute Ablesbarkeit
  • Leicht zu reinigender Prisma
  • Einzigartige Proben-‘Tropfzuführung’
  • Niedriges Gewicht
  • Wegrollschutz
  • Aufsteckbare Prismenklappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Professionelles, tragbares optisches Refraktometer Eclipse
<1 μL
Low Volume Brix
Weiche Transporttasche
0 to 50 Brix
0.5
Vor-Ort-Bestimmung des Brechungsindex (Refractive Index, RI) von Flüssigkeiten oder Lösungskonzentrationen
IP65
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bellingham + Stanley™ Digitales Handrefraktometer > Low Volume Brix (Nectar <1μL); Brix Range: 0-50%; Increments: 0.5