Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Wide Orifice Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
28.83 CHF - 74.85 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1250 μl
Gefiltert Ungefiltert
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 3,50 in.
Länge (metrisch) 88,9 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Verpackung Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16663912
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
1042-260-000-9
480 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen; 10 Nachfüllpackungen/Karton Unsteril
59.95 CHF
480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16673912
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
1042-965-006-9
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton Steril
74.85 CHF
576 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16621913
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
1042-960-006-9
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton Unsteril
74.85 CHF
576 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16611913
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon
1042-800-000-9
1000 Spitzen/Beutel; 10 Beutel/Karton Unsteril
28.83 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipette Tip
  • Eclipse™ FlexTop™ Extended Length
  • Fits Popular 1000 and 1250 μL Pipettors
  • With 2.03 mm wide orifice for viscous samples
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
1250 μl
Autoklavierbar
88,9 mm
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Ja
Ungefiltert
3,50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Weite Öffnung
Nein