Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Wide Orifice Pipette Tips
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon 1042-260-000-9
52.72 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Eclipse™ FlexTop™ längere Ausführung
- Passend für die gängigsten 1250-μl-Pipeten
- Mit 2,03 mm breiter Öffnung für viskose Proben
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1250 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
Weite Öffnung | |
480 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
klar | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
480 Spitzen/Eclipse™ Nachfüllpackung mit geringem Abfallaufkommen; 10 Nachfüllpackungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI |