Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze
Diese Pipettenspitzen passen auf die gängigsten 200 μl-Pipettiergeräte.
Marke: Labcon™ 1030-800-000-9
11.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schräge Spitze
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Im Beutel | |
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
Gelb | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Abgeschrägt | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze > Gelbe Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität: Verpackt; Sterilität: Nicht steril; autoklavierbar: Autoklavierbar; Menge: 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur