Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze
GREENER_CHOICE
Diese Pipettenspitzen passen auf die gängigsten 200 μl-Pipettiergeräte.
Marke:  Labcon™ 1030-165-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16663882
  • 74.79 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schräge Spitze
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Steril
Autoklavierbar
49,7 mm
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
E-Strahl
Abgeschrägt
Ja
Nein
Polypropylenharz
Ungefiltert
Gelb
1,95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Liquid Handling
Im Beutel
1 Spitze/Beutel, 200 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Universelle Passform
Eclipse™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze > Gelbe Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität: Verpackt; Sterilität: Steril, autoklavierbar: Autoklavierbar; Menge: 1 Spitze/Beutel, 200 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton