Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
188.22 CHF - 208.00 CHF
Spezifikation
Antigen | IgG |
---|---|
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Cyanine5 |
Form | Purified |
Wirtsspezies | Goat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11545075
|
Life Science products Cytiva
PA45011 |
150 μg |
208.00 CHF
150 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11555075
|
Life Science products Cytiva
PA45012 |
600 μg | |||||||
Beschreibung
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Spezifikation
IgG | |
Cyanine5 | |
Goat | |
Secondary |
Monoclonal | |
Purified | |
IgG |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.