Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Marke:  Life Science products Cytiva PA45011
194.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11545075
  • 220.00 CHF / 150 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG
Cyanine5
150 μg
Purified
Monoclonal
Goat
Secondary
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.