Learn More
Terumo™ Dreiteilige Spritze mit konzentrischer Luer-Lock-Spitze, 5 ml
Die dreiteiligen Terumo™ Spritzen mit konzentrischer Luer-Lock-Spitze sind dank der leichten Kolbenbetätigung einfach zu verwenden und verfügen über transparente Zylinder zur schnellen Erkennung von Luftblasen für eine genauere Dosierung. Dank der leicht ablesbaren Markierungen können Sie sich darauf verlassen, dass Sie jedes Mal die vorgesehene Dosis verabreichen.
Marke:  Terumo™ 1SS05LE1
Artikelnummer. 11703323
  • 82.45 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie diese Spritzen für die Aspiration von Flüssigkeiten oder die Probenahme von Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Die dreiteilige, konzentrische Terumo™ Spritze mit Luer-Lock und Doppelschräge bietet mehr Patientenkomfort.
  • Silikonbeschichteter Zylinder für eine leichte Kolbenbetätigung
  • Durchsichtiger Zylinder zur schnellen Erkennung von Luftblasen
  • Leicht ablesbare Markierungen
  • Latexfrei
  • Steril verpackt in einzeln umwickelten Packungen mit Schutzsiegel
  • Spritzen sind mit Luer-Lock, Luer-Slip, Katheter und Exzenterspitzen erhältlich
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Siebdruckgraduierung
Dreiteilige Spritze mit konzentrischem Luer-Lock-Anschluss
100/Pckg.
Zentrisch, Luer-Lock
Polypropylene
Ja
Ja
5 ml
Steril
Name des Produkts
Terumo™ Dreiteilige Spritze mit konzentrischer Luer-Lock-Spitze, 5 ml > Volumen: 5 mL