Learn More
Dreiteilige Spritze mit seitlicher Luer-Spitze
Ermöglichen die einfache Erkennung von Luftblasen und präzise Dosierung Die dreiteilige Spritze mit seitlichem Luer-Anschluss hat einen hochtransparenten Spritzenkörper mit klarem Aufdruck.
Marke: Terumo 8SS50ES1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dreiteilige Spritze
- Hochtransparenter Spritzenkörper
- Klarer Aufdruck
- Enthält keinen Naturkautschuk
- Latexfrei
- Unser Angebot umfasst Luer-Ansatz-Spitze (zentriert oder seitlich), Luer-Lock-Spitze und Katheterspitze
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylene | |
Ja | |
Ja | |
50 bis 60 ml | |
Steril |
Klasse IIa, steriles Produkt nach MDD 93/42/EWG, CE 0197 | |
Zur sofortigen Injektion beim Menschen direkt nach dem Füllen, zur Aspiration von Flüssigkeiten, zur Entnahme von Blutproben oder anderen Körperflüssigkeiten | |
Dreiteilige Spritze mit exzentrischer Luer-Spitze | |
25/Pckg. | |
Luer-Konus, exzentrisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dreiteilige Spritze mit seitlicher Luer-Spitze > Volumen: 50 bis 60 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur