Learn More
Fisherbrand™ EC 65 Reiniger, 1 Liter, neutrales Reinigungskonzentrat
Geeignet für alle Reinigungsanwendungen, die eine sehr schonende Behandlung der zu reinigenden Teile erfordern. Fisherbrand™ Elma Clean65 Reinigungskonzentrat wurde speziell für den Einsatz in Ultraschallbädern entwickelt.
Marke: Fisherbrand™ 5810100000
Beschreibung
- Für empfindliche Laborgeräte und -einrichtungen
- Hervorragend geeignet für empfindliche Materialien wie Glas, Kunststoffe, Metalle und Gummi
- Entfernt Verunreinigungen wie Staub, Fingerabdrücke, Pigmente und leichte Fette/Öle
Spezifikation
Flüssig | |
Gelb | |
Anionische Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 15 bis 30 %, Amino-Seifen < 5 %, NTA < 5 %, Phosp | |
Flasche | |
1 l |
7 | |
≥100 °C | |
Ultraschallbad 2 bis 5 % | |
-5°bis 30 °C |
Videos
-
Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isotridecanol, ethoxylated, fatty alcohol-PEG-ether, propan-2-ol, sulphonic acids, C14-17-sec-alkane