Learn More
Ebselen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10512281
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ebselen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10512281 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, Glasflasche, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 10512281
Marke: Thermo Scientific Acros 300572500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ebselen
Namenshinweis 99%
CAS 60940-34-3
Schmelzpunkt 179°C to 184°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H9NOSe
MDL-Nummer MFCD00210937
Menge 250 mg
Beilstein 27, II, 222
Merck Index 15, 3533
Synonym ebselen, 2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3 2h-one, ebselene, ebseleno, ebselenum, ebselene french, ebselenum latin, ebselen inn, ebseleno spanish, harmokisane
InChI-Schlüssel DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC=C3[Se]2
IUPAC-Name 2-Phenyl-1,2-Benzoselenazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 274.192
PubChem CID 3194
ChEBI CHEBI:77543
Formelmasse 274.18
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ebselen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >