Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Phytohämagglutinin-L-Lösung (PHA-L) (500X)
Die Phytohämagglutinin-L (PHA-L)-Lösung (500X) ist eine gebrauchsfertige Lösung aus PHA-L in wässrigem Puffer.
112.00 CHF - 297.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie eBioscience™
Produkttyp Phytohemagglutinin-L (PHA-L)-Lösung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15546286
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
00-4977-03
4 x 100 μl
297.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15556286
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
00-4977-93
100 μl
112.00 CHF
100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine gebrauchsfertige Lösung aus PHA-L in wässrigem Puffer
  • PHA ist eine Mischung aus Lektinen, die aus der roten Kidneybohne Phaseolus vulgaris isoliert wurden.
  • Ist der Teil von PHA, der eine starke leukozytenagglutinierende und mitogene Aktivität aufweist, jedoch eine sehr schwache erythrozytenagglutinierende Aktivität hat
  • Dieses Reagenz ist für die In-vitro-Aktivierung von humanen und murinen Leukozyten vorgesehen
Spezifikation
Spezifikation
eBioscience™
Phytohemagglutinin-L (PHA-L)-Lösung
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Phytohämagglutinin-L-Lösung (PHA-L) (500X)