Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Zellen-Phänotypisierungs-Kit
Das Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Zellen-Phänotypisierungs-Kit ist auf Durchflusszytometrie-basierte Identitätstests von T-Zellen ausgelegt
Marke:  Invitrogen™ A42923
Artikelnummer. 17124729
  • 1620.00 CHF / 100 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Beschreibung
Das Phänotypisierungs-Kit nutzt hochwertige eBioscience™ Antikörper und Isotypkontrollen und enthält ein gebrauchsfertiges Protokoll für die Experimentanordnung, Gating-Strategie und Analyse.
Die Vorteile:
  • Bewährte Leistung – Antikörper und unterstützende Reagenzien für die Durchflusszytometrie
  • Hoch referenzierte Antikörper – das eBioscience™ Portfolio enthält bewährte Fluorochrom-konjugierte Antikörper und Reagenzien für die Immunologie- und die Onkologie-Forschung
  • Schlüsselfertiges Kit und Protokoll – Enthält Reagenzien und standardisierte Gating-Empfehlungen, die für die Charakterisierung der Durchflusszytometrie erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
  • CD3-, CD4-, CD8-, CD62L- und CCR7-Antikörper, bei 2 bis 8 °C lagern
  • Isotyp-Kontrolle, bei 2 bis8 °C lagern
Kit
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Reagenz
Fluoreszent
100 reactions
eBioscience™
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Zellen-Phänotypisierungs-Kit > 100 Reaktionen