Learn More
Ebro Electronic™ EBI 40 Datenlogger Serie
Mehrkanal-Datenlogger
1435.00 CHF - 2235.00 CHF
Spezifikation
Typ | Datenlogger, EBI 40 TC-01 Mehrkanal Temperatur |
---|---|
Displaytyp | TFT |
Datenspeicher | 240.000 Messwerte |
Kalibrierung | Kalibriert |
Alarmtypen | None |
Produktcode | Marke | IP-Schutzart | Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | IP-Schutzart | Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11733559
|
Ebro Electronic™
1340-6400A |
IP30 | 6 |
1435.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11743559
|
Ebro Electronic™
1340-6401A |
IP40 | 12 |
2235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Multi Channel Data logger to measure the temperature with thermocouple probes of type K or T.Temperature data logger with 2 point factory calibration certificate.
Mehrkanal-Datenlogger zur Messung der Temperatur mit Thermoelementfühlern vom Typ K oder T. Temperatur-Datenlogger mit 2-Punkt-Werkskalibrierzertifikat.Spezifikation
Datenlogger, EBI 40 TC-01 Mehrkanal Temperatur | |
240.000 Messwerte | |
None | |
-200°bis +1200 °C |
TFT | |
Kalibriert | |
0,1 °C | |
140 x 118 x 35 mm |