Learn More
Ebro Electronic™ EBI 300 PDF Logger-Serie
USB-Logger NTC
Marke:  Ebro Electronic™ 1340-6330A
Artikelnummer. 11363892
  • 116.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Data logger for temperature monitoring during transportation and warehousing.
Datenlogger zur Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Datenlogger EBI 300 USB
40.000 Messwerte
2 Schwellen
Werkskalibrierschein
EBI 300
Transport, Aufbewahrung, Überwachung des Probentransports, Aufbewahrungsüberwachung, Kühl- und Tiefkühlräume, Labor
0,1 °C
78 x 33 x 14 mm
35 g
LCD
Kalibriert
2 Jahre
IP65
NTC
±0.5 bei –20 bis 40 °C
-30°bis +60 °C
78 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ebro Electronic™ EBI 300 PDF Logger-Serie > Temperaturbereich: –30 bis 60 °C