Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20 Datenlogger-Serie
Datenlogger zur Messung von Temperatur und/oder Feuchtigkeit während des Transports und in Lagern
219.00 CHF - 249.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp | LCD |
---|---|
Datenspeicher | 40.000 Messwerte |
Kalibrierung | Kalibriert |
Alarmtypen | Flashing LCD Segment |
IP-Schutzart | IP67. |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Genauigkeit (Temperatur) | Akkulaufzeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Genauigkeit (Temperatur) | Akkulaufzeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10402940
|
Ebro Electronic™
1601-0047A |
-30°bis +60 °C | ±0.5 bei –20 bis 40 °C | >24 Monate | EBI 20-TE1 |
249.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11793559
|
Ebro Electronic™
1601-0046A |
-30°bis +70 °C | ±0,5 °C (-20 bis +40 °C); ±0,8 °C für verbleibenden Messbereich |
1 Jahr | EBI 20-T1-Set |
219.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
EBI 20 Datenlogger sind sehr robust und werden weltweit im Transportwesen und zur Lagerüberwachung eingesetzt.Spezifikation
LCD | |
Kalibriert | |
IP67. | |
0,1 °C |
40.000 Messwerte | |
Flashing LCD Segment | |
NTC | |
69 x 48 x 22 mm |