Learn More
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip with Attached Ultra Clear Caps
Der Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus-Röhrchenstreifen mit integrierter ultrareiner Verschlusskappe wurde entwickelt, um das Risiko einer Kreuzkontamination der qPCR-Assays zu verringern.
Marke:  Thermo Scientific™ AB2005
337.35 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15606154
  • 506.00 CHF / 250 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 250 Streifen
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific ™EasyStrip™ Plus-Röhrchenstreifen mit integrierter ultrareiner Verschlusskappe wurde entwickelt, um das Risiko einer Kreuzkontamination der qPCR-Assays zu verringern. Der Röhrchen-Streifen ist mit 0,2 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel und verfügt über einzeln angebrachte optische Kappen zum schnellen und einfachen Zugriff auf einzelne Proben. Darüber hinaus ermöglichen graduierte 20 µl-Markierungen an jedem Röhrchen eine visuelle Volumenüberprüfung und Messung von Reagenz- und Probenzugaben.
Für Röhrchenstreifen mit flachen Kappen siehe Kat. Nr. AB-2000.
Merkmale:
  • Vermeiden Sie Kreuzkontamination mit den einzeln angebrachten Kappen
  • Überprüfen Sie die Reaktionsvolumina der Röhrchen mit graduierten 20 μl Markierungen auf jedem Röhrchen
  • Verfolgen Sie die Proben durch Beschriftung der Endlaschen an jedem Streifen
  • Identifizieren Sie einzelne Wells schnell und verhindern Sie Pipettierfehler mit den Etiketten (A-H) an jedem Röhrchenkappe und Kappenscharnier (sichtbar, wenn die Kappe geöffnet und geschlossen ist)
Anwendungen
  • qPCR/Echtzeit-PCR
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
0,2 ml
250 strips
EasyStrip™
Raumtemperatur
250 Streifenröhrchen mit angebrachten Kappen
Farblos, ultradurchsichtig
0,25 ml
Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme
Polypropylen
Ultradurchsichtige flache Kappen
8-Streifen Röhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip with Attached Ultra Clear Caps > Ultra-transparente Kappen für PCR, 250 Streifen