Learn More
Contec™ EasySat™ Bodenwischer ohne Eimer
BIOPHARMA
Kein Eimer oder Auswringer bei der Anwendung des Reinraummopps erforderlich. Der Contec™ EasySat™ Bodenmopp ohne Eimer verfügt über einen Moppkopf mit lasergeschnittenem VertiKlean™ Material und versiegelten Kanten und ist vollständig autoklavierbar. Die Reinigungslösung lässt sich nach Bedarf auf Knopfdruck abgeben.
Marke:  Contec™ BLMOPQC
234.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16655514
  • 349.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Beschreibung
  • Kein Eimer oder Auswringer mehr erforderlich
  • Speziell für den Einsatz in Reinräumen entwickelt
  • Mit lasergeschnittenem VertiKlean™ Moppkopfmaterial mit versiegelter Kante, das aus leichtem Polyestergewebe besteht, das für eine hervorragende Abriebfestigkeit auf reinen Esterschaum laminiert ist
  • Das System enthält einen durchscheinenden 1,5 l-Lösungsbehälter (52 oz.), der für bis zu 5.000 Quadratfuß reicht
  • Der Behälter wiegt in vollem Zustand nur 3,2 kg (7 lbs.)
  • Die Durchflussregelung auf Knopfdruck gibt Reinigungslösung nach Bedarf aus
  • Abgewinkelte Moppköpfe reinigen schwer erreichbare Stellen und können innerhalb von Sekunden angebracht und entfernt werden
  • System und Moppköpfe sind bei bis zu 121 °C (250 °F) für 30 Minuten vollständig autoklavierbar
  • Moppköpfe sind in normalen und strukturierten Ausführungen und auch gammabestrahlt erhältlich
  • Die Köpfe lassen sich mit herkömmlichen Klettverschlüssen einfach am Rahmen befestigen
Compliance
AAMI ISO 11137:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21,5 x 18,25 x 4,75 in.
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
4,75 in.
Ideal für die Verwendung mit Desinfektionsmitteln, die speziell für Reinraumböden entwickelt wurden
Nein
Rahmenadapter
21.5 in.
55 cm
12 cm
46 cm
AAMI ISO 11137
Edelstahl
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1097558-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog NumberBLMOPQC
Chargennummer1042888-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/08/2024 Catalog NumberBLMOPQC
Chargennummer1027009-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/02/2024 Catalog NumberBLMOPQC
Chargennummer943126-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/10/2022 Catalog NumberBLMOPQC
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ EasySat™ Bodenwischer ohne Eimer > EasySat Moppsystem; Abmessungen: 21,5 x 18,25 x 4,75 Zoll