Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem: Reinigungswerkzeug
BIOPHARMA
Passt leicht durch Durchreichen, ohne Montage und wartungsfrei. Das Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem ist ideal für Isolatoren, Schränke, Reinluftwerkbänke, Handschuhboxen und andere Miniumgebungen.
Marke:  Contec™ 2665SF
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15840890
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das Reinigungssystem EasyReach™ besteht aus einem leichten Edelstahl-Reinigungswerkzeug1 und auswechselbaren Einweg-Reinigungspads und Reinigungspads aus absorbierendem Material, die eine effektive Reinigung und Desinfektion in schwer zugänglichen Bereichen ermöglichen. Die Komponenten sind gesondert erhältlich.
  • Durch die rechteckige Form ist ein überlappender, geradliniger Aktionsbereich problemlos zu realisieren
  • Der flache um 360° schwenkbare Kopf ermöglicht ein schnelles und einfaches Erreichen schwer zugänglicher Stellen
  • Klappbares Gelenk und Leichtbauweise
  • Die leicht handhabbare Griffkante am Reinigungspad sorgt dafür, dass das Polster fest auf dem Moppkopf-Rahmen sitzt. Der Austausch ist selbst mit Handschuhen einfach
  • Kleine Packungsmengen sind für den Einmalgebrauch optimiert
  • Das gut ausgestattete, gesteppte Polyesterpad gewährleistet eine effektive, gleichmäßige Oberflächenabdeckung, reduziert die Anzahl lebensfähiger und nicht lebensfähiger Kontaminanten und gewährleistet eine maximale Rückstandsentfernung
  • Quiltec™ -versiegelte Kantenpads in einer mit Sorptionsmittel versehenen Doppellage sorgen dafür, dass Partikel und Fasern minimiert werden
  • Reinigungspads sind mit 70 % IPA vorgesättigt erhältlich
Siehe QuickConnect™ Moppkopf-Rahmen und Griffe für EasyReach-Variante mit langem Stiel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungswerkzeug
Unsteril
Autoklavierbar
Isolators - rigid, flexible film, half suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Edelstahl
16,5 in.
42 cm
Wiederverwendbar
starr, flexible Folie, Halbanzüge (CAI, CACI), Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS), Abfüll-Linien, Hauben für laminaren Luftstrom (LAF), Biosicherheitsschränke (BSC), Handschuhboxen, Inkubatoren
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer30725Z4 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/10/2023 Catalog Number2665SF
Chargennummer20506X6 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/07/2023 Catalog Number2665SF
Chargennummer30224Z5 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2023 Catalog Number2665SF
Chargennummer21006Z9 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/05/2023 Catalog Number2665SF
Chargennummer20119Z1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/02/2023 Catalog Number2665SF
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem: Reinigungswerkzeug > Nicht steril