Learn More
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS Probenvorbereitungs-Kit
Artikelnummer. 17845047 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Micro MS Sample Prep Kit, 96 Reaktionen
Click to view available options
Beschreibung:
Lysepuffer
MS-Probenvorbereitungskit
Maxi Probenvorbereitungskit
Micro MS Sample Prep Kit
Mini MS Probenvorbereitungskit
Peptide Clean-up Plate
Packungsgröße:
122 Gramm
20 Tests
8 Reaktionen
96 Reaktionen
Erstellen Sie in weniger als vier Stunden mithilfe optimierter EasyPep MS-Probenvorbereitungskits hochwertige proteomische Proben für die MS-Analyse.
Die EasyPep Mini MS-Probenvorbereitungskits ermöglichen die effiziente und reproduzierbare Verarbeitung von kultivierten Säugetierzellen, Geweben und Plasma für die proteomische MS-Analyse. Das Kit enthält vorformulierte Puffer, ein Enzym-Gemisch in MS-Qualität, Peptid-Aufreinigungssäulen und ein optimiertes Protokoll zur Erstellung von MS-kompatiblen Peptidproben in weniger als drei Stunden. Die Kits sind für die Verarbeitung von Proteinproben von 10 bis 100 μg mit einer hohen Ausbeute an MS-fähigen Peptiden optimiert.
Complete—includes pre-formulated reagents for lysis through digestion, peptide clean-up columns, and an optimized protocol for up to 20 samples
Optimized—streamlined protocol and reagents minimize the number of steps and time time needed to process samples
Flexible—reagents and protocol have been verified using cells, plasma, and tissue samples for 10 to 100 μg samples
Time-saving—sample processing time reduced from more than one day to less than three hours
Compatible—final preparation is ready for direct MS analysis and other downstream applications, including TMT labeling
The sample preparation of peptides for MS analysis is complex, with numerous steps and varied protocols, resulting in sample variability in both quality and quantity. This kit has been designed to improve reproducibility while saving hands-on and processing time. The number of steps and processing time have been reduced through the addition of Universal Nuclease to reduce viscosity from nucleic acids (replacing sonication), a rapid 'one pot' reduction/alkylation solution for cysteine modification (carbamidomethylation, + 57.02), and a trypsin/Lys-C protease mix for more complete digestion. In addition, the kit includes Peptide Clean-up columns and buffers to prepare detergent-free peptide samples for MS analysis. The optimized reagents and protocol produce high-quality peptides that are compatible with TMT labeling and other downstream applications, or are ready for MS analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Micro MS Sample Prep Kit
Produkttyp Reagent Kit
Produktlinie EasyPep™
Ausgangsmaterial Protein Samples
Endprodukttyp Peptide
Nachweisverfahren Mass Spectrometry
Format Kit
Arbeitsablaufschritt Mass spectrometry sample preparation
Menge 96 reactions
Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS Probenvorbereitungs-Kit >