Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Ring Light
The EasyLED Ring Light is a professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only Ring Light to offer a built-in controller.
565.00 CHF - 615.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.4 ft.
Durchmesser (metrisch) 66 mm ID, 114 mm AD
Innendurchmesser (metrisch) 66 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stereomikroskopie-Beleuchtung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11716988
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
600200
Ringlicht
565.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11786998
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
600300
Ringlicht
615.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only ringlight to offer a build-in controller.
  • Offers an extremely homogeneous and shadow-free illumination.
  • Robust metal housing.
  • Well-designed heat sink.
  • Multi LED light head provides an attractive alternative to conventional cold light sources with fiber optics.
  • Integrated controller.
  • Mountable direct to the microscope objective.
  • Adapters for different objective diameters available, need to be ordered separately.
  • Wide range power supply.
  • International clip plug system.
Spezifikation
Spezifikation
CE
66 mm ID, 114 mm AD
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Spannungsversorgung
12 V DC
0.4 ft.
66 mm
50/60 Hz
50.000 Stunden
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Ring Light