Learn More
Thermo Scientific™ Easy-Titer™ Human IgG (gamma chain) Assay Kit
Bestimmung der Antikörperkonzentration in Serum und Zellkulturüberstand mit für Maus-, Kaninchen- oder humanes IgG und humanes IgM spezifischen Kits.
Marke:  Thermo Scientific™ 23325
Artikelnummer. 10712915
  • 906.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Easy-Titer Human IgG (Gamma Chain) Assay Kit
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
96 Tests
Kolorimetrisch
Zielmolekül-spezifisch
Ausreichend für: 96 Gesamttests (einschließlich 9 Standards pro Anwendung)
• Ziege-Anti-Human-IgG (Gammakette) sensibilisierte Polystyrolkügelchen, 2 ml
• Easy-Titer Verdünnungspuffer, 30 ml
• Easy-Titer Blockierpuffer, 15 ml
Bei 4 °C lagern (nicht einfrieren).
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Assay zur Proteinquantifizierung, Isotypisierungs-Assay, Immunoassay
Easy-Titer™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZD378142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/04/2024 Catalog Number23325
ChargennummerYI365905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2023 Catalog Number23325
ChargennummerYA365903 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog Number23325
ChargennummerXL365902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number23325
ChargennummerXF358468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2022 Catalog Number23325
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Easy-Titer™ Human IgG (gamma chain) Assay Kit > Kit für humanes IgG (Gammakette), Kit für 96 Tests