Learn More
Thermo Scientific™ Easy-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen
BIOPHARMA
Bereiten Sie anspruchsvolle Peptid-Mapping-Proben mit den Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen auf.
1265.00 CHF - 1815.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule, EASY-Spray™
Durchmesser (metrisch) 75 μm
Max. Druck 22000 psi (1500 bar)
Partikelgröße 2 μm
pH 2 bis 8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17477583
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ES75150PN
150 mm
1265.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17487583
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ES75500PN
500 mm
1585.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17497583
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
ES75750PN
750 mm
1815.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bereiten Sie anspruchsvolle Peptid-Mapping-Proben mit den Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen auf. Diese Säulen lassen sich einfach anschließen und bieten hohe Reproduzierbarkeit und überragende Trennungen. Unsere Neo Säulen sind für Drücke bis 1.500 bar ausgelegt und bieten eine verbesserte Konsistenz von Säule zu Säule und eine gesteigerte Effizienz. Die Säulenmedien werden nach hohen Standards hergestellt und ausgewählt und unter hohem Druck gepackt, was zu einer verbesserten Peak-Symmetrie, Auflösung und Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule führt. Dadurch sind eine größere Probenabdeckung und bessere Einblicke in die Proben möglich. Das Click-and-Spray-Format der EASY-Spray Säulen ermöglicht jederzeit perfekte Verbindungen zu unseren Massenspektrometern.
Vorteile der PepMap Neo Säulen
  • Überragende Konnektivität – EASY-Spray™ Säulen lassen sich mit Leichtigkeit in die richtige Position bringen.
  • Überragende Reproduzierbarkeit — präzise Fertigungsprotokolle für Packungsmaterialien verbessern die Konsistenz von Säule zu Säule und ermöglichen täglich reproduzierbare Analysen.
  • Überragende Trennung – die Ultra-Hochdruckpackung erhöht die Säuleneffizienz. So können Sie mit bis zu 1.500 bar arbeiten, um eine verbesserte Peak-Symmetrie und Auflösung zu erzielen und dadurch eine höhere Probenkapazität für mehr Probeneinblicke zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule, EASY-Spray™
22000 psi (1500 bar)
2 bis 8
450 m2/g
L1.
Easy Spray
15%
Ja
Bottom-up-Proteomik, LC-MS
75 μm
2 μm
100 Å
60 °C
C18.
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Easy-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC-Säulen