Learn More
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen
Robuste HPLC-Säulen mit Kapillarfluss für die Trennung von empfindlichen Proteinen, Peptiden und mAbs mit einem eigenständigen oder integrierten, anwenderfreundlichen Design.
Marke: Thermo Scientific™ ES912
Beschreibung
Stellen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen einen robusten Nano- und Kapillarfluss in Ihr LC-MS sicher. Die mit integrierter Säule/integriertem Emitter versehene Ausführung vermeidet Totvolumen. Weiterhin sorgt die Temperaturregelung für maximale Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Diese Säulen wurden nach strengen Vorgaben getestet, um maximale Qualität zu gewährleisten. Sie bieten maximale Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit. Die HPLC-Säulen mit Kapillarfluss ermöglichen eine Trennung von Proteinen, Peptiden und monoklonalen Antikörpern (MAb) mit hoher Empfindlichkeit. Proteomik-Forscher profitieren mehr denn je: von mehr Durchsatz, einer höheren Empfindlichkeit, einer besseren Trennleistung und mehr Anwenderfreundlichkeit.
Das einzigartige EASY-Spray-Design bietet kompromisslose Leistung und Anwenderfreundlichkeit in Nano- und kapillaren LC-MS-Proteomikanwendungen. Zu den Funktionen gehören:
- Präzisionspositionierter Glas-Emitter
- Integrierte Präzisionsverbindung
- Integrierte Temperaturregelung
Spezifikation
Analytische Säule, EASY-Spray | |
150 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
75 μm | |
7250 psi (500 bar) | |
2 bis 8 | |
100 m²/g | |
L1 | |
Easy Spray | |
9 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.