Learn More
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen
Robuste HPLC-Säulen mit Kapillarfluss für die Trennung von empfindlichen Proteinen, Peptiden und mAbs mit einem eigenständigen oder integrierten, anwenderfreundlichen Design.
Marke:  Thermo Scientific™ ES906
1426.44 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16622037
  • 1544.81 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stellen Sie mithilfe der Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen einen robusten Nano- und Kapillarfluss in Ihr LC-MS sicher. Die mit integrierter Säule/integriertem Emitter versehene Ausführung vermeidet Totvolumen. Weiterhin sorgt die Temperaturregelung für maximale Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Diese Säulen wurden nach strengen Vorgaben getestet, um maximale Qualität zu gewährleisten. Sie bieten maximale Einfachheit und Anwenderfreundlichkeit. Die HPLC-Säulen mit Kapillarfluss ermöglichen eine Trennung von Proteinen, Peptiden und monoklonalen Antikörpern (MAb) mit hoher Empfindlichkeit. Proteomik-Forscher profitieren mehr denn je: von mehr Durchsatz, einer höheren Empfindlichkeit, einer besseren Trennleistung und mehr Anwenderfreundlichkeit.
Das einzigartige EASY-Spray-Design bietet kompromisslose Leistung und Anwenderfreundlichkeit in Nano- und kapillaren LC-MS-Proteomikanwendungen. Zu den Funktionen gehören:
  • Präzisionspositionierter Glas-Emitter
  • Integrierte Präzisionsverbindung
  • Integrierte Temperaturregelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analytische Säule, EASY-Spray
150 mm
2 μm
100 Å
60 °C
C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Umkehrphase
Umkehrphase
150 μm
14500 psi (1000 bar)
2 bis 8
450 m²/g
L1
Easy Spray
15 %
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC-Säulen >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.