Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer:Teilweise eintauchbar
Gut ablesbare teilweise eintauchbare Thermometer.
24.40 CHF - 26.95 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. |
Enthält | Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung |
Material | Glas |
Thermometerfüllung | Enviro-Safe™ Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16491255
|
H-B Instrument™
B60300-0100 |
-10 bis +150 °C | N. v. | 200 mm |
26.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17531535
|
H-B Instrument™
B60301-0200 |
-20°bis +110 °C | N. v. | 300 mm |
24.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
- Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
- EnviroKleen™-zertifiziert
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Thermometer hergestellt/getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam, rückführbar auf NIST, geliefert mit mehrsprachiger (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Spezifikation
NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung. | |
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung | |
Enviro-Safe™ Flüssigkeit |
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. | |
Glas |