Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Individuell kalibrierte Flüssig-Gas-Thermometer: Vollständig eintauchbar
GREENER_CHOICE
Individueller Kalibrierbericht nach Bedarf für viele Standardbetriebsverfahren
225.00 CHF - 375.36 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Jedes Thermometer enthält einen individuellen Thermometerkalibrierungsbericht, der Korrekturen an einem Zehntel der kleinsten Division, eine eindeutige Berichtsnummer und NIST Standards für die Kalibrierung angibt. Einzeln serialisiert und in den USA hergestellt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Material Glas
Thermometerfüllung Enviro-Safe™ Flüssigkeit
Genauigkeit ±1 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Gesamtlänge (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Genauigkeit Kalibrierpunkte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gesamtlänge (metrisch) Temperaturbereich (metrisch) Genauigkeit Kalibrierpunkte Preis Menge & Verfügbarkeit  
13089142
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B60202-0900
350 mm -10°bis +225 °C ±1 °C 1 °C, 100 °C, 200 °C
375.36 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13059142
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B60202-0600
300 mm −20 °C bis 110 °C ±1 °C 0 °C, 50 °C, 100 °C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13079142
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B60202-0800
300 mm -20°bis +150 °C ±1 °C 0 °C, 60 °C, 120 °C
271.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
  • Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
  • EnviroKleen™-zertifiziert
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Spezifikation
Spezifikation
Jedes Thermometer enthält einen individuellen Thermometerkalibrierungsbericht, der Korrekturen an einem Zehntel der kleinsten Division, eine eindeutige Berichtsnummer und NIST Standards für die Kalibrierung angibt. Einzeln serialisiert und in den USA hergestellt
Glas
±1 °C
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Enviro-Safe™ Flüssigkeit
1 °C