Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Individuell kalibrierte Flüssig-Gas-Thermometer: Vollständig eintauchbar
Individueller Kalibrierbericht nach Bedarf für viele Standardbetriebsverfahren
Marke: H-B Instrument™ B60202-0800
Beschreibung
- Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
- Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
- EnviroKleen™-zertifiziert
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Spezifikation
0 °C, 60 °C, 120 °C | |
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. | |
12 in. | |
Glas | |
150 °C | |
-20°bis +150 °C | |
1 °C |
Jedes Thermometer enthält einen individuellen Thermometerkalibrierungsbericht, der Korrekturen an einem Zehntel der kleinsten Division, eine eindeutige Berichtsnummer und NIST Standards für die Kalibrierung angibt. Einzeln serialisiert und in den USA hergestellt | |
Vollständiges Eintauchen | |
300 mm | |
Enviro-Safe™ Flüssigkeit | |
-20 °C | |
±1 °C |