Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer:Vollständig eintauchbar
Leicht ablesbare vollständig eintauchbare Thermometer
18.55 CHF - 34.95 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Material Glas
Thermometerfüllung Enviro-Safe™ Flüssigkeit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Unterteilung Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) Unterteilung Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17541535
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B60303-0000
-10°bis +110 °C 1 °C 200 mm
18.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16411265
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B60304-0200
-20°bis +150 °C 1 °C 300 mm
23.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16421265
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B60305-0000
-10°bis +225 °C 1 °C 350 mm
34.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15255053
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B60304-0000
-35 bis +50 °C 0,5 °C 300 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
  • Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
  • EnviroKleen™-zertifiziert
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Thermometer hergestellt/getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam, rückführbar auf NIST™, geliefert mit Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.
Spezifikation
Spezifikation
NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Glas
Enviro-Safe™ Flüssigkeit
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ Easy-Read™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer:Vollständig eintauchbar