Learn More
H-B Instrument™ Easy-Read™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer: Teilweise eintauchbar
Gut ablesbare teilweise eintauchbare Thermometer
Marke:  H-B Instrument™ B603010300
29.28 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16419623
  • 30.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
  • Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
  • EnviroKleen™ certified
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Thermometer hergestellt/getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam, rückführbar auf NIST™, geliefert mit Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.
Spezifikation
Spezifikation
NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Teilweises Eintauchen
300 mm
Enviro-Safe™ Flüssigkeit
-20 °C
-20°bis +150 °C
1 °C
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
12 in.
Glas
150 °C
N. v.
±1 °C
76 mm
Name des Produkts
H-B Instrument™ Easy-Read™ Flüssig-Glas-Allzweckthermometer: Teilweise eintauchbar > Range: -20deg. to +150deg.C; Div.: 1C; Partial Immersion:76mm; L:300mm