Learn More
Hoefer™ Easy Breeze™ Gel Dryer Accessories: Frame Components and Accessories
Zur Verwendung mit dem Easy Breeze Geltrocknungssystem SE 1200
85.75 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 1200 Easy Breeze Gel Drying System
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11505604
Unterlagen ansehen
Hoefer™
SE1213
Schwarze Vierteldrehknöpfe für Standard- oder Großrahmen-Baugruppen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Easily removed while maintaining gel integrity
  • Lightweight and virtually unbreakable when used with reasonable care
Spezifikation
Spezifikation
SE 1200 Easy Breeze Gel Drying System
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Easy Breeze™ Gel Dryer Accessories: Frame Components and Accessories