Learn More
Cytiva EAH Sepharose™ 4B-Medium
Wird für das Ankoppeln von Verbindungen, die Carboxyl-Gruppen enthalten, an Sepharose 4B verwendet. EAH Sepharose™ 4B Medium bietet eine äußerst stabile Ankopplung mittels eines Spacer-Arms mit 11 Atomen.
Marke: Cytiva 17-0569-01
Description
- Seitengruppe, die gebunden wird: -COOH, -CHO
- Matrix: 4 % Agarose
- Mittlere Partikelgröße: 90 μm
- Äußerst stabile Bindung durch einen hydrophilen 11-Atom-Spacerarm
Specifications
4 % Agarose | |
3 bis 14 | |
4°bis 8 °C |
90 μm | |
50 ml | |
Dient zum Ankoppeln von Verbindungen mit Carboxyl-Gruppen an Sepharose 4B durch Carbodiimid-basierte Kopplung über einen Spacerarm mit 11 Atomen |
Safety and Handling
- EAH Sepharose 4B, 50 ml
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.