Learn More
Thermo Scientific™ Upgradekit für E1-ClipTip-Software
GREENER_CHOICE
Mit Hilfe des E1-ClipTip Software Upgrade Kits können Sie die Software Ihrer nicht Bluetooth E1-ClipTip Pipette (mit Softwareversion 1.27 oder älter) aktualisieren, um die Verbindung zur Thermo Fisher Cloud und My Pipette™ Creator App zu ermöglichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 2216470
Artikelnummer. 15718218
Beschreibung
Beschreibung
Das E1-ClipTip Software-Upgrade-Kit ist für E1-ClipTip Pipetten mit Softwareversion 1.27 oder älter vorgesehen. Durch den Kauf dieses Kits und die Aktualisierung der Software kann Ihre E1-ClipTip Pipette eine Verbindung zur My Pipette Creator App herstellen.
Das Software-Upgrade-Kit besteht aus:
  • einem USB-Kabel
  • einem Lizenzcode
  • Anweisungen zur Software-Aktualisierung
Mit der My Pipette Creator App können Sie Ihre Pipette bequem von Ihrem PC aus programmieren und vorgefertigte, individuell angepasste Protokolle aus der Cloud herunterladen. Die Übertragung von Programmen auf Ihre E1-ClipTip Pipette kann über ein Micro-USB-Kabel erfolgen, das im E1-ClipTip Software-Upgrade-Kit enthalten ist.
Weitere Informationen
So überprüfen Sie die Softwareversion auf Ihrer E1-ClipTip Pipette:
Gehen Sie zu Hauptmenü > Einstellungen> Produktinformationen > Die Softwareversion wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.
Wenn die Softwareversion 1.27 oder kleiner ist, ist das E1-ClipTip Software-Upgrade-Kit erforderlich, um eine Verbindung zu My Pipette Creator herzustellen.
Ein Software-Upgrade-Kit pro E1-ClipTip Pipette.
Wenn die Softwareversion 1.28 oder höher ist, ist Ihre Pipette bereits für den Anschluss aktiviert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Upgradekit für E1-ClipTip-Software
USB-Kabel, Lizenzcode und Anweisungen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Upgradekit für E1-ClipTip-Software >