Learn More
3M™ E.V.P.™ Taktische Schutzbrilleneinsätze für Korrekturgläser 40719-00000
Click to view available options
:
Linsenbeschichtung: Kratzfest
Beschreibung
- Für Polycarbonat-Korrekturgläser von bis zu + und -6 Dioptrien
- Dies ist für alle hilfreich, die in ihrem Augenschutz Korrekturgläser benötigen
- Einsatz erhältlich für 3M™ Maxim™ Ballistic Schutzbrillen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Beschreibung | Hellbraune Brillenglasfarbe |
Linsenfärbung | Bernsteinfarben |
Produkttyp | Schutzbrilleneinsatz |
Rahmenfarbe | Klar, grau |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E.V.P.™ Taktische Schutzbrilleneinsätze für Korrekturgläser 40719-00000 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur