Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Ultra Low Range DNA Ladder
GREENER_CHOICE
Gebrauchsfertige DNA-Leiter zur Verwendung mit E-Gel™ Agarose-Fertiggelen für routinemäßigen Durchsatz.
Marke:  Invitrogen™ 10488096
208.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15746548
  • 313.00 CHF / 100 Tests
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: DNA-Leiter und 1 Fläschchen mit 1X E-Gel™ Probenladepuffer
Beschreibung
Beschreibung
Die Invitrogen E-Gel DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich wurde für die Größenbestimmung und die ungefähre Quantifizierung von doppelsträngiger DNA im Bereich von 10 bp bis 300 bp entwickelt. Die E-Gel DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich besteht aus neun einzelnen Chromatographie-aufgereinigten DNA-Fragmenten mit einer Referenzbande bei 100 bp zur einfachen Ausrichtung.
Die E-Gel DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich wurde speziell für optimale Leistung bei E-Gel Agarose-Fertiggelen formuliert.
Leistungsmerkmale der E-Gel DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich:
  • Leistung—für die Verwendung auf 4 %-igen E-Gel Agarose-Gelen optimiert
  • Scharfe, klare Banden—chromatographisch aufgereinigte DNA-Fragmente für konsistente und zuverlässige Ergebnisse; bei Raumtemperatur bis zu sechs Monate stabil
  • Gebrauchsfertig: mit Ladepuffer vorgemischt
  • Komfortabel—1X E-Gel Probenladepuffer wird mitgeliefert
  • Präzise: eine exakte Menge von DNA in jeder Bande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 2x 1 ml E-Gel DNA-Leiter für den ultra-niedrigen Bereich
• 1,25 ml 1x E-Gel Probenladepuffer
Lagerung bei Raumtemperatur oder bei 4 °C für bis zu 6 Monate.
Längere Lagerung bei -20 °C.
Agarose
Ja
10 bp bis 300 bp
Double Comb E-Gele, Single Comb E-Gele
100 applications
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
0,025 µg/µl
DNA-Leiter
1,25 ml
2 x 1000 µl
Nachhaltige Verpackung
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ Ultra Low Range DNA Ladder > Gebrauchsfertige DNA-Leiter zur Verwendung mit trocken vorgefertigtem E-Gel SYBR Safe, E-Gel EX, E-Gel Go!,