Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Plus Elektrophoresesysteme mit 1 Jahr Standardgarantie
E-Gel Power Snap Plus ist ein integriertes E-Gel™ Agarose-Elektrophoresesystem für hohen Durchsatz, das eine schnelle, bequeme und optimierte Lösung für die elektrophoretische Analyse von Nukleinsäuren bietet.
Marke:  Invitrogen™ G9382
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17772069
  • 5690.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem Starter-Kit, 96 Wells,  2%
Nukleinsäure-Analysen
8–40 min.
2%
Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 96 2% mit SYBR Safe, WiFi-Dongle
1 Jahr Standardgarantie inbegriffen
Fluoreszenz, blaues Licht
E-Gel Agarosegele mit SYBR Farbstoffen
Horizontales Gelelektrophoresesystem
E-Gel 96 2% with SYBR Safe
1 kit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Plus Elektrophoresesysteme mit 1 Jahr Standardgarantie > Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 96 2% mit SYBR Safe, WiFi-Dongle