Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Plus Elektrophoresesysteme mit 1 Jahr Standardgarantie
E-Gel Power Snap Plus ist ein integriertes E-Gel™ Agarose-Elektrophoresesystem für hohen Durchsatz, das eine schnelle, bequeme und optimierte Lösung für die elektrophoretische Analyse von Nukleinsäuren bietet.
Marke: Invitrogen™ G9332
4683.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Das Invitrogen E-Gel Power Snap Plus All-in-one-Elektrophoresesystem wurde für die schnelle und komfortable E-Gel Agarose-Gelelektrophorese mit hohem Durchsatz, von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild, entwickelt. Mit trockenen E-Gel Agarose-Fertiggelen können Sie DNA-Proben in nur 10 Minuten verarbeiten und die Probentrennung in Echtzeit beobachten. Es ist das einzige System für den Labortisch, das die Trennung von DNA-Proben mit hohem Durchsatz und die Gelbildgebung nahtlos in einem einzigen Arbeitsablauf integriert.
Merkmale des E-Gel Power Snap Plus Elektrophoresesystems:
• Optimale Elektrophorese und Bilderfassung mit einem einzigen Komplettsystem
• Kompatibel mit 11- bis 96-Well E-Gel-Agarose-Gelen
• Anzeigen und Erfassen von DNA-Proben in Echtzeit
• Zugriff auf Ihre Bilder von überall mit dem integrierten Thermo Fisher Connect und dank Netzwerkkompatibilität
Klein, schnell, und leistungsstark
Das E-Gel Power Snap Plus Elektrophorese-Komplettsystem bietet alles, was Sie für die DNA-Gelelektrophorese und Gelvisualisierung benötigen, in einem kleinen, leichten Tischsystem. Das System besteht aus einer Elektrophorese-Spannungsversorgung, einem Blaulicht-Transilluminator, einem Gelb-Filter und einem Adapter für 11- bis 22-Well E-Gel-Agarose-Gele. Dies ermöglicht die Geltrennung und die Echtzeit-Probenrückverfolgung bei E-Gel Agarose-Gelen, die mit SYBR Safe oder SYBR Gold II DNA-Färbung vorgefärbt wurden. Das Gerät wird mit vorprogrammierten Protokollen für alle kompatiblen E-Gel Agarose-Geltypen geliefert.
Sofortige Erfassung und nahtlose Integration
Erfassen Sie mit der mitgelieferten, anwenderfreundlichen E-Gel Power Snap Plus Kamera hochauflösende E-Gel Agarosegel-Bilder. Die Kamera ist direkt am E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät angedockt und erfordert keine externe Stromversorgung und keine Verbindung zu einem Computer. Die E-Gel Power Snap Plus Kamera ist zudem mit dem im Lieferumfang enthaltenen WiFi-Dongle kompatibel und verfügt über einen Ethernet-Anschluss, sodass Sie die Daten Ihrer Experimente in die Cloud oder auf interne Server exportieren können. Das gibt maximalen Komfort.
Unübertroffener Komfort von trockenen E-Gel-Agarose-Fertiggelen
Führen Sie DNA-Proben in nur 10 Minuten mit trockenen, vorgefärbten E-Gel-Agarose-Gelen aus. Das Verfahren mit den trockenen E-Gel Agarose-Fertiggelen bietet Geschwindigkeit und Komfort, indem es jegliche Gel-Vorbereitung oder -Färbung überflüssig macht. E-Gel Agarose-Gele sind in zahlreichen Gel-Dichten und mit zwei verschiedenen DNA-Färbungen erhältlich. Die E-Gel Power Snap Plus Elektrophoreseapparatur ist mit den Gelen E-Gel 48 für hohen Durchsatz und E-Gel 96 mit SYBR Safe* kompatibel. Ein im Lieferumfang enthaltener Adapter erweitert die Kompatibilität auf E-Gel-Fertig-Agarosegele für niedrigen Durchsatz, einschließlich der Gele E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II und E-Gel SizeSelect II Gele*.
Sicherere Arbeitsabläufe
Das vom Transilluminator der E-Gel Power Snap Plus Elektrophoreseapparatur emittierte blaue Licht sorgt für maximale Sicherheit für den Anwender und für die Proben. Eine Kombination aus blauem Licht und Gelb-Filter ermöglicht zudem eine Betrachtung der Migration Ihrer Proben in Echtzeit. Das E-Gel Power Snap Plus System ist die perfekte Wahl für routinemäßige PCR-Fragmentanalysen, Genotypisierung und andere Anwendungen, die einen hohen Durchsatz erfordern. Die Kompatibilität mit E-Gel CloneWell II Gelen macht das System zudem zu einer hervorragenden Wahl für einen sichereren Klonierungsablauf mit höherer Effizienz.
Anwenderfreundlich
Die integrierte Software der E-Gel Power Snap Kamera (separat erhältlich als Best.-Nr. G9201), Touchscreen und installierte Software stellen eine intuitive Nutzeroberfläche für die schnelle Aufnahme und Bearbeitung von Gelbildern bereit. Das Gerät bietet auch eine integrierte E-Gel 96-Dekonvolution in mehrere lesbare Formate. Um Ihren Arbeitsablauf weiter zu optimieren, können Sie Bilder im internen Speicher des Power Snap Plus-Systems, auf unserer cloudbasierten Thermo Fisher Connect Plattform oder auf einem lokalen Netzlaufwerk speichern.
*Das E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem unterstützt auch mit Ethidiumbromid gefärbte Kassetten mit E-Gel Agarosegelen für hohe und niedrige Durchsätze. Die mit Ethidiumbromid gefärbten Gele eignen sich nicht für die Bilderfassung mit der E-Gel Power Snap Kamera und für die Betrachtung in Echtzeit.
Spécification
E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem Starter-Kit, 48 Wells, 2% | |
Nukleinsäure-Analysen | |
8–40 min. | |
2% | |
Elektrophoresegerät mit integrierter Kamera, E-Gel 48 2% mit SYBR Safe, WiFi-Dongle | |
1 Jahr Standardgarantie inbegriffen |
Fluoreszenz, blaues Licht | |
E-Gel Agarosegele mit SYBR Farbstoffen | |
Horizontales Gelelektrophoresesystem | |
E-Gel 48 2% with SYBR Safe | |
1 kit |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.