Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 1%
Systemstarter für eine schnelle und bequeme E-Gel™ Agarose-Gel-Elektrophorese von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild. Umfasst E-Gel EX 1%ige Agarosegele.
Marke:  Invitrogen™ G8341ST
2633.46 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15786558
  • 3950.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät, E-Gel Power Snap Kamera, orangefarbene Sichtscheibe, E-Gel Go! Agarose-Gel-Adapter, regionalspezifisches Kabel mit Netzadapter.
Beschreibung
Beschreibung
Das Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 1 %, bietet alles, was Sie benötigen, um schnell mit der Verwendung von E-Gel EX 1%ige Agarose-Fertiggelen auf dem System zu beginnen und so einen optimierten Arbeitsablauf bei der Gelelektrophorese und der Gelbildgebung zu erreichen.
Inhalt des Kits:
  • 10 E-Gel EX Agarosegele, 1 % (Kat.- Nr. G401001)
  • E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem (Kat.- Nr. G8300)
  • E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel Probenbeladungspuffer (1x) (Bestellnr. 10488091)
  • Gel-Anbruchmesser (Katalognummer EI9010)
Serviceleistungen
1 Jahr Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1 Elektrophoreseapparatur
• 1 Kameragerät
• 10 E-Gel EX 1 % Gele
• 1 Fläschchen E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter
• 1 Netzteil
• 1 Brille
• 1 E-Gel Go! Adapter
• 1 Messer
Bei Raumtemperatur lagern.
Starter-Kit für Elektrophoresesystem
Raumtemperatur
240 VAC
Mini
1 kit
240 V Wechselspannung (Netzteil), 48 V Gleichspannung (Elektrophoreseapparatur)
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system - How to run E-Gel EX
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system features
      • Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Invitrogen Power Snap camera features
        Sicherheitsdatenblatt (SDS)
        Dokumentation
        Dokumentation
        Manuals
        Zertifikate
        Aktionen
        Aktionen
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 1% > E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starterkit, enthält E-Gel EX  1 % Agarosegele