Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Camera
Die Kamera wurde für die schnelle und einfache Bilderfassung und Dokumentation von E-Gel™ Agarose-Gelen zur Verwendung mit dem E-Gel™ Power-Snap-Elektrophoresegerät entwickelt.
Marke: Invitrogen™ G8200
1579.75 CHF gültig bis 2025-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: E-Gel Power Snap Kamera
Beschreibung
Die E-Gel Power Snap Kamera ist in Verbindung mit dem E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät (G8100)* für die schnelle und mühelose Erfassung und Dokumentation von E-Gel Agarose-Gelen vorgesehen. Die kabellose, einfach anschließbare E-Gel Power Snap Kamera lässt sich nahtlos in das Gerät integrieren und ermöglicht so eine sofortige Bilderfassung während des Laufs ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs.
Die E-Gel Power Snap Kamera ist für die Verwendung mit E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II und E-Gel SizeSelect II Gelen optimiert und nicht mit Ethidiumbromid-gefärbten Gelen kompatibel.
Zu den Merkmalen der E-Gel Power Snap Kamera gehören:
- Sofortige Bilderfassung von E-Gel Agarose-Gelen in hoher Auflösung
- Anpassen der Gel-Bilder mit anwenderfreundlicher integrierter Software
- Speichern der Gel-Bilddateien mehrerer Monate mit dem internen Kameraspeicher
- Vollständig unbeaufsichtigter Arbeitsablauf aufgrund automatischer Erfassungsfunktion
Sofortige Erfassung und nahtlose Integration
Erfassen Sie mit der anwenderfreundlichen E Gel Power Snap Kamera hochauflösende Aufnahmen von E-Gel Agarose-Gelen, auch unterwegs. Die Kamera ist direkt am E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät angedockt und erfordert keine externe Stromversorgung und keine Verbindung zu einem Computer. So lassen sich Bilder sofort und direkt am Arbeitsplatz aufnehmen.
Mühelose Anwendung
Diese hochauflösende digitale Farbkamera erfasst automatisch E-Gel Agarose-Gel-Bilder mit optimalen Belichtungseinstellungen ohne die Fokussierung oder die Bild-/Geleinstellung anpassen zu müssen. Das automatisch belichtete Bild kann bei Bedarf manuell angepasst werden.
Anwenderfreundlich
Der integrierte Touchscreen und die eingebundene Software der E-Gel Power Snap Kamera stellen eine intuitive Benutzeroberfläche für die schnelle Aufnahme und Bearbeitung von Gel-Bildern bereit. Sie können die Bilder der Kamera von mehreren Monaten im internen Power Snap Speicher ablegen oder die Bilder einfach auf ein externes USB-Speichermedium übertragen.
Unbeaufsichtigter Betrieb
Die E-Gel Power Snap Kamera verfügt über einen automatischen Arbeitsablauf zur Gel-Erfassung. Dies ermöglicht die Erfassung mehrerer Bilder in verschiedenen Zeitintervallen, auch nachdem Sie sich vom Arbeitsplatz entfernt haben. Sobald Sie zurückkehren, finden Sie alle Aufnahmen in der internen Bildergalerie.
*Die E-Gel Power Snap Kamera ist ausschließlich für die Bildgebung von E-Gel Agarose-Gelen vorgesehen und funktioniert nur bei Verwendung mit dem E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät.
Serviceleistungen
1 Jahr Garantie
Spezifikation
E-Gel Kamera | |
1 camera | |
Raumtemperatur |