Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Double Comb Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain
Invitrogen™ E-Gel™ Doppelkamm-Agarose-Gele mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert.
Marke: Invitrogen™ A42347
200.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Invitrogen E-Gel Double Comb Agarose Gels with SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel Double Comb gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel Double Comb gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and genotyping samples.
Invitrogen™ E-Gel™ Doppelkamm-Agarose-Gele mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert. Jede E-Gel™ Doppelkamm-Gelkassette enthält alle Komponenten und Färbemittel, die für eine effiziente Geltrennung und -analyse erforderlich sind — einfach die Proben laden und den Lauf starten. E-Gel™ Doppelkamm-Gele eignen sich ideal für die Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsverdauen, Plasmid-Präparaten oder Genotypisierungsproben.
Zu den Merkmalen der E-Gel™ Doppelkamm-Agarose-Gele gehören:
- Sofortiges Setup: bereit, wenn Sie bereit sind, ohne Gelvorbereitung oder zusätzliche Puffer
- Weniger gefährliche Wahl: enthält SYBR Safe DNA Färbemittel, eine weniger gefährliche Alternative zu Ethidiumbromid
- Hohe Leistung: Nachweis von 5 ng Proben-DNA mit einer Trennzeit von nur 13 bis 18 Minuten
- In-Process-Kontrolle: Anzeige der DNA-Probenmigration in Echtzeit
- Einfacher Zugriff auf Proben: zu öffnende Kassette ermöglicht den einfachen In-Gel-Zugriff für eine komfortable DNA-Probenexzision oder -übertragung auf Membranen
- Höhere Probenintegrität: nutzt im Gegensatz zu UV-Licht die Anregung durch blaues Licht, um DNA-Schäden zu minimieren
Weniger gefährliche Option
Wählen Sie die SYBR Safe DNA-Gelfärbung, um die Exposition gegenüber gefährlichen und mutagenen Optionen wie Ethidiumbromid oder UV-Licht zu minimieren. Vorgegossene E-Gel™ Doppelkamm-Gele mit SYBR Safe Färbung, in Kombination mit Blaulicht-Transillumination, bieten eine bessere Probenintegrität und eine weniger gefährliche Arbeitsumgebung.
Schnelle und bequeme Analyse
E-Gel™ Agarose-Gele ermöglichen eine schnelle und leistungsstarke Analyse mit einer Detektionsempfindlichkeit von 5 ng Proben-DNA pro Bande und einer 2 – 3 mal kürzere Trennzeit als herkömmliche selbst zu gießende Gele. Jedes E-Gel™ Doppelkamm-Gel enthält Agarose, Elektroden, SYBR Safe DNA-Färbemittel und ein pufferloses Ionenaustauschsystem, gepackt in einer trockenen Einwegkassette. Die E-Gel™-Technologie erfordert keine Gel- oder Puffervorbereitung oder Gel-Färbeschritte. Laden Sie einfach Ihre Proben und beginnen Sie.
Live-Überwachung der DNA-Migration
E-Gel™ Doppelkamm-Gele enthalten SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel mit einer Anregungswellenlänge im Blaulichtspektrum. Bei Verwendung mit dem E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät mit integriertem Blaulicht-Transilluminator ermöglichen die Gele eine weniger gefährliche Echtzeitüberwachung der DNA-Migration, ohne Gefahr für die Augen oder Risiko einer Beschädigung der Probe, wie dies bei der UV-Visualisierung der Fall ist.
Einfacher Zugriff auf das Gel
E-Gel™ Doppelkamm-Kassetten sind konzipiert für das bequeme Öffnen mit einem Gelmesser (Kat.- Nr. El9010). So ist das innere Gel leicht zugänglich, was die Exzision spezifischer Banden oder die Übertragung auf eine Membran für Southern Blot-Analysen ermöglicht.
Nukleinsäure-Marker
Für eine optimale DNA-Analyse mit E-Gel™ Doppelkamm-Gelen mit SYBR Safe DNA-Färbung empfehlen wir die speziell formulierte E-Gel™ 1 kb Plus Express DNA-Leiter (Kat.- Nr.: 10488091), E-Gel™ 96 DNA-Marker für hohe Messbereiche (Kat.- Nr. 12352019) oder E-Gel™ quantitative DNA-Leiter für niedrige Messbereiche (Kat.- Nr. 12373031). Unsere hochwertigen, gebrauchsfertigen Leitern sind mit individuell Chromatographie-gereinigten DNA-Fragmenten formuliert und für die Lagerung bei Raumtemperatur geeignet.
Durchlauf- und Bildgebungsgeräte
E-Gel™ Doppelkamm-Gele benötigen das E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem für Gelläufe und -anzeigen. Das System besteht aus einem Elektrophoresegerät und einer Kamera für die schnelle und bequeme Trennung und Analyse von E-Gel™ Agarose-Gelen.
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter | |
1 % | |
Agarose-Gel | |
SYBR™ Safe | |
Weniger gefährlich, weniger Abfall, weniger Ressourcen erforderlich | |
Doppelkamm |
• Jede Packung enthält 10 Gele. Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren. Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden. |
|
E-Gel | |
100 bp bis 5 kb | |
22-Well | |
10 Gele |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
XS141024-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A42347 |
XS130125-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A42347 |
XS050924-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A42347 |
XS121124-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A42347 |
XS100422-01 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A42347 |