Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain
Entwickelt für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben
168.00 CHF - 606.00 CHF
Spezifikation
Geltyp | E-Gel |
---|---|
Produkttyp | Agarose-Gel |
Färbemitteltyp | SYBR™ Safe |
Wells | 11-Well |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger gefährlich |
Produktcode | Marke | Menge | Trennbereich | Gelanteil (%) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Trennbereich | Gelanteil (%) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16304628
![]() |
Invitrogen™
A42100 |
10 Gele | 100 bp bis 5 kb | 1 % |
168.00 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16314628
![]() |
Invitrogen™
A45202 |
2 x 10 Gele | 100 bp bis 5 kb | 1 % |
279.00 CHF
20 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16324628
![]() |
Invitrogen™
A45203 |
5 x 10 Gele | 100 bp bis 5 kb | 1 % |
602.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16486440
|
Invitrogen™
A42135 |
10 Gele | 50 bp bis 2 kb | 2 % |
172.00 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16438869
![]() |
Invitrogen™
A45204 |
2 x 10 Gele | 50 bp bis 2 kb | 2 % |
279.00 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16582470
![]() |
Invitrogen™
A45205 |
5 x 10 Gele | 50 bp bis 2 kb | 2 % |
606.00 CHF
50 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16439005
![]() |
Invitrogen™
A42136 |
10 Gele | 10 bis 500 bp | 4 % |
204.00 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
16487775
![]() |
Invitrogen™
A45206 |
2 x 10 Gele | 10 bis 500 bp | 4 % |
332.00 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
Invitrogen E-Gel precast agarose gels with SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis–just load your samples and run. E-Gel agarose gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and DNA fragment libraries.
Invitrogen E-Gel vorgegossene Agarose-Gele mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und sichere DNA-Probenelektrophorese vorgesehen. Jede E-Gel Agarose-Gelkassette enthält alle Komponenten und Färbemittel, die für eine effiziente Geltrennung und -analyse erforderlich sind – einfach die Proben laden und den Lauf starten. E-Gel Agarose-Gele eignen sich ideal für die Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsverdauen, Plasmid-Präparaten oder DNA-Fragmentbibliotheken.
Zu den Merkmalen von E-Gel Agarose-Gelen gehören:
• Schnelle Einrichtung – einsatzbereit, wenn Sie es sind, und ohne erforderliche Gelvorbereitung oder zusätzliche Puffer
• Die sicherere Wahl – enthält SYBR Safe DNA-Färbemittel, eine weniger gefährliche Alternative zu Ethidiumbromid
• Hohe Leistungsfähigkeit – Detektion von 2 – 3 ng Proben-DNA bei einer Trennzeit von nur ∼30 Minuten
• In-Prozess-Kontrolle – Anzeige der DNA-Probenmigration in Echtzeit
• Einfacher Probenzugang – Design einer zu öffnenden Kassette für einfachen Zugang zum Gel für einfache DNA-Probenexzision oder -transfer auf Membranen
• Bessere Probenintegrität – nutzt Blaulicht-Anregungswellenlängen zur Minimierung von DNA-Schäden, anders als UV-Licht
Sicherere Option
Wählen Sie die gefärbten SYBR Safe DNA Gele, um die Exposition gegenüber gefährlichen und mutagenen Faktoren wie Ethidiumbromid oder UV-Licht zu minimieren. Vorgegossene E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe in Kombination mit Blaulicht-Transillumination bieten eine bessere Probenintegrität und sicherere Arbeitsumgebung.
Schnelle und bequeme Analyse
E-Gel Agarose-Gele ermöglichen eine schnelle und leistungsstarke Analyse mit einer Detektionsempfindlichkeit von 2 – 3 ng Proben-DNA pro Bande und einer 2 – 3 mal kürzeren Trennzeit als selbst zu gießende Gele. Jedes E-Gel Agarose-Gel enthält Agarose, Elektroden, SYBR Safe DNA-Färbemittel und ein pufferloses Ionenaustauschsystem, gepackt in eine trockene Einwegkassette. Die E-Gel-Technologie erfordert keine Gel- oder Puffervorbereitung oder Gelfärbeschritte. Laden Sie einfach Ihre Proben und beginnen Sie.
Live-Überwachung der DNA-Migration
Die E-Gel Agarose-Gele sind mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung mit einer Anregungswellenlänge im Blaulichtspektrum vorgefärbt. Bei Verwendung mit dem E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät mit integriertem Blaulicht-Transilluminator ermöglicht dies eine sichere Echtzeitüberwachung der DNA-Migration, ohne dass eine Gefahr für die Augen oder das Risiko einer Beschädigung der Probe entsteht, wie dies mit UV-Licht der Fall ist.
Einfacher Zugang zum Gel
Die E-Gel Kassetten sind für bequemes Öffnen mit einem Gelmesser entwickelt (Kat.- Nr. El9010). So ist das innere Gel leicht zugänglich, was die Exzision spezifischer Banden oder die Übertragung auf eine Membran für Southern Blot-Analysen ermöglicht.
Nukleinsäure-Marker
Für eine optimale DNA-Analyse auf E-Gel Agarose-Gelen empfehlen wir die speziell formulierte E-Gel 1 kb Plus Express DNA-Leiter (Kat.- Nr.: 10488091) oder E-Gel 50 bp DNA-Leiter (Kat.- Nr. 10488099) oder E-Gel DNA-Leiter für ultraniedrige Messbereiche (Kat.- Nr. 10488096). Unsere hochwertigen, gebrauchsfertigen Leitern sind mit individuell Chromatographie-gereinigten DNA-Fragmenten formuliert und für die Lagerung bei Raumtemperatur geeignet.
Durchlauf- und Bildgebungsgeräte
E-Gel Agarose-Gele erfordern das E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem für Gellauf und -anzeige. Das System besteht aus einem Elektrophoresegerät und einer Kamera für die schnelle und bequeme Trennung und Analyse von E-Gel Agarose-Gelen.
Erhältlich in einer Vielzahl von Gelformaten
E-Gel Agarose-Gele sind mit verschiedenen Gelanteilen, Färbungen und Well-Formaten erhältlich. Die 11 Well E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe sind mit Gelanteilen von 1 %, 2 % und 4 % erhältlich.
Spezifikation
E-Gel | |
SYBR™ Safe | |
Weniger gefährlich |
Agarose-Gel | |
11-Well | |
Raumtemperatur |